Learn More
MRPS22 Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Codice prodotto. 18613180 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.02 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18613180 0.1 mL 0.10mL
18627480 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18613180 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2931320.1ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MRPS22 Polyclonal specifically detects MRPS22 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MRPS22
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulazione PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias gene C3orf5GK002, COXPD5, GIBT, mitochondrial ribosomal protein S22, MRP-S2228S ribosomal protein S22, mitochondrial, RPMS22, S22mt
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-360 of human MRPS22 (NP_064576.1). MAPLGTTVLLWSLLRSSPGVERVCFRARIQPWHGGLLQPLPCSFEMGLPRRRFSSEAAESGSPETKKPTFMDEEVQSILTKMTGLNLQKTFKPAIQELKPPTYKLMTQAQLEEATRQAVEAAKVRLKMPPVLEERVPINDVLAEDKILEGTETTKYVFTDISYSIPHRERFIVVREPSGTLRKASWEERDRMIQVYFPKEGRKILTPIIFKEENLRTMYSQDRHVDVLNLCFAQFEPDSTEYIKVHHKTYEDIDKRGKYDLLRSTRYFGGMVWYFVNNKKIDGLLIDQIQRDLIDDATNLVQLYHVLHPDGQSAQGAKDQAAEGINLIKVFAKTEAQKGAYIELTLQTYQEALSRHSAAS
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Endocrinology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 56945
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus