Learn More
MRPS31 Antibody (S04-4C1), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18607173 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18607173 50 μg 50µL
18636043 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18607173 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP31969950ul
Rabbit Monoclonal Antibody
MRPS31 Monoclonal antibody specifically detects MRPS31 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MRPS31
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone S04-4C1
Concentrazione 0.3 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias gene 28S ribosomal protein S31, mitochondrial, IMOGN38Imogen 38, mitochondrial ribosomal protein S31, MRP-S31, S31mt
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide of human MRPS31 (Uniprot # Q92665)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Endocrinology, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10240
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG