missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPS31 Antibody (S04-4C1), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18636043 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18636043 100 μg 100µL
18607173 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18636043 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP319699100ul

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

MRPS31 Monoclonal antibody specifically detects MRPS31 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene MRPS31
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone S04-4C1
Concentrazione 0.3 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias gene 28S ribosomal protein S31, mitochondrial, IMOGN38Imogen 38, mitochondrial ribosomal protein S31, MRP-S31, S31mt
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide of human MRPS31 (Uniprot # Q92665)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Endocrinology, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10240
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.