Learn More
Tocris Bioscience™ MS 21570
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18715746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18715746 10 mg 10mg
18726736 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18715746 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 6298/10
GPR171 antagonist
MS 21570 is a GPR171 antagonist (IC50 = 220 nM). Inhibits BigLEN (Cat.No. 6304) mediated increases in [35S]GTPγS binding in hypothalamic membranes and hyperpolarization of basolateral amygdala pyramidal neurons. Reduces anxiety-like behavior and fear conditioning in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-5-[(phenylmethyl)thio]-1,3,4-thiazadiazol-2-amine
CAS 65373-29-7
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 10 mg
Formula molecolare C10H11N3S2
Peso formulazione Observed MW: 237.34