Learn More
IKA™ Attacco standard MS 3.1
Codice prodotto. 10473472 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di posizioni:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di posizioni Dimensione della confezione
10473472 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10473472 Supplier IKA™ Supplier No. 0003426300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.06€
    22.00€ / pezzi 1
    Risparmia 3.06€
    12% Sconto
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Helps to hold vessels during the shaking process, suitable for a wide range of IKA™ shakers.
  • For test tubes and small vessels up to 50mm in diameter
  • Included with the minishakers MS 3 Basic and MS 3 digital
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità Test Tubes
Dimensioni provetta Up to 50 mm dia.
Product Type Collegamento standard MS 3.1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Minishakers MS 3 Basic, MS 3 Digital
N. di posizioni 1