Descrizione
Agitatore universale, piccolo e compatto adatto per attività di agitazione in piccoli recipienti e piastre per microtitolazione
- Ampia gamma di basi
- Rilevamento della base
- Timer con funzione di conto alla rovescia
- Modalità di funzionamento continua o touch (con base standard)
- Due modalità operative: modalità A (modalità protetta con rilevamento della base), la velocità massima di 3.000 giri/min viene raggiunta solo con la base standard in modalità touch. Con altre basi la velocità è limitata a 1.300 giri/min. Modalità B (senza rilevamento della base)
- Velocità di 3,000 giri/min possibile con tutte le basi, a seconda dell'applicazione (vedere l'elenco delle basi nel manuale).
- Stabile in tutte le gamme di velocità
- Rivestimento pressofuso in zinco robusto
Specifica
Specifica
| Tensione | Da 100 a 240 V |
| Wattage | 20 w |
| Amperaggio | 800 mA |
| Product Type | Agitatore Vortex digitale |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Materiale | Zinc die-cast casing |
| Profondità (sistema metrico) | 205 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 63 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 148 mm |
| Peso (sistema metrico) | 2.9 kg |
| Vedi altri risultati |