missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MS4A6A Antibody [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30764718 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30764718 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30764718 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP347016AF350

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

MS4A6A Polyclonal antibody specifically detects MS4A6A in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene MS4A6A
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 350
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene 4SPAN3, CD20 antigen-like 3, CD20L3MS4A6A-polymorph, CD20-like precusor, Four-span transmembrane protein 3, four-span transmembrane protein 3.1,4SPAN3.2, four-span transmembrane protein 3.2, HAIRB-iso, membrane-spanning 4-domains subfamily A member 6A, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 6A, MGC131944, MGC22650, MS4A6MST090, MSTP090
Specie ospite Rabbit
Immunogeno membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 6A. (Uniprot# Q9H2W1)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 64231
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.