Learn More
Thermo Scientific™ Cappe di sicurezza biologica di classe II MSC-Advantage™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10795194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale) interno:
2.95 piedi
4 piedi
4.92 piedi
6 piedi
Larghezza (sistema metrico) interno:
0.9 m
1.2 m
1.5 m
1.8 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) interno Larghezza (sistema metrico) interno unitSize
10795194 4 piedi 1.2 m Pezzo
10445753 6 piedi 1.8 m Pezzo
11762997 2.95 piedi 0.9 m Pezzo
11752997 4.92 piedi 1.5 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 10795194 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51025411
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Armadi per il risparmio energetico che combinano design intelligente e valore straordinario grazie a caratteristiche eccezionali di efficienza energetica, affidabilità e praticità d'uso.
Le cabine di sicurezza biologica di classe II Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ combinano il design intelligente a un valore straordinario con i massimi livelli di risparmio energetico, affidabilità e praticità d'uso e consentono di risparmiare energia e di ottenere un miglioramento complessivo in termini di funzionamento e manutenzione. Le unità sono caratterizzate da un consumo energetico inferiore del 60% e dalla riduzione della dissipazione termica. Gli armadi sono certificati secondo lo standard di sicurezza EN 12469.
Caratteristiche:
  • Disponibili da 90 cm, 120 cm, 150 cm e 180 cm.
  • Con comando a microprocessore
  • L'ampio display del pannello anteriore (facilmente visibili dalla posizione seduta) fornisce la lettura costante delle velocità di downflow e inflow e lo stato di usura del filtro
  • Il sistema esclusivo di monitoraggio del fattore di prestazione segnala quando è necessario eseguire la manutenzione dell'armadio
  • La finestra si apre a un'altezza di lavoro di 20 cm, con un'altezza max di 53.5 cm e si abbassa facilmente per la pulizia dell'interno
  • La finestra presenta un'inclinazione ergonomica di 10° per un maggior comfort e minore fatica da parte dell'operatore
  • Esclusiva tecnologia di flusso dell'aria e design intelligente del motore, per una maggiore efficienza energetica, facilità d'uso e funzionalità, oltre a un'eccellente protezione dei campioni
  • SmartPort: Metodo di pulizia sicuro approvato da T¨UV per tubo per vuoto e metodo di instradamento dei cavi attraverso la parete laterale della cabina di sicurezza biologica
  • Filtro dell'aria in entrata/scarico: HEPA H 14 EN 1822, 99.999% con particelle da 0.3μ
Struttura:
  • L'accessibilità dal lato anteriore consente la sostituzione rapida di filtri HEPA e di altri componenti. Il funzionamento silenzioso a <55dBA garantisce un ambiente di lavoro confortevole
  • Ripiano di lavoro flessibile e diviso in acciaio inox, facilmente estraibile per agevolare la pulizia o la sterilizzazione in autoclave
  • Braccioli standard progettati per evitare il blocco accidentale con le maniche dei camici
  • La superficie di lavoro molto ampia (0.562 o 0.84 m2) migliora la produttività
  • La superficie liscia di tutti i componenti della cappa elimina virtualmente il rischio di lesioni durante la pulizia di routine o gli interventi di assistenza e manutenzione
Certificazioni/Conformità
  • Completamente conforme allo standard di sicurezza EN 12469, come da test indipendenti e certificazione TUV Nord
Informazioni per l'ordine:
Gli accessori comprendono illuminazione UV programmabile, piano di lavoro monopezzo, opzioni di supporto, sedia con rotelle Ergolign, base d'appoggio con posizionamento libero. Non disponibile per la vendita in Nord America.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 12469, di TüV Nord, LNE (0.9 e 1.2 m). EN 12469, di TüV Nord (1.5 e 1.8 m)
Larghezza (sistema metrico) interno 1.2 m
Product Type Biosafety Cabinet
Livello di rumorosità < 59 dBA
Prese Uno doppio, sul lato destro
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 51.1 in.
Filtro dell'aria di scarico HEPA H 14 EN 1822, 99.995% con particelle da 0.3 µm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 130 cm
Assorbimento elettrico (modalità flusso ridotto) < 40 W
Porte TUV-approved
Larghezza (sistema imperiale) interno 4 piedi
Altezza (sistema metrico) esterno 152 cm
Profondità (sistema metrico) esterno 80 cm
Tensione 230 V
Assorbimento elettrico (punto di regolazione operativo) 200 w