missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
MSK1/RPS6KA5 Monoclonal antibody specifically detects MSK1/RPS6KA5 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Specifica
Specifica
| Antigene | MSK1/RPS6KA5 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | SR2276 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 |
| Formulazione | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias gene | EC 2.7.11, MGC1911,90 kDa ribosomal protein S6 kinase 5, MSK1EC 2.7.11.1, MSPK1, Nuclear mitogen- and stress-activated protein kinase 1, ribosomal protein S6 kinase alpha-5, ribosomal protein S6 kinase, 90kD, polypeptide 5, ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 5, RLPK, RSKL, RSK-like protein kinase, S6K-alpha-5 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | A synthesized peptide derived from human phospho-MSK1/RPS6KA5 [Ser376] (Uniprot #: O75582) |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?