Learn More
Macherey-Nagel™ MSTFA
Codice prodotto. 10319827 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 ml
Dimensione della confezione:
100mL
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10319827 100 ml 100mL
10535631 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10319827 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 701270.1100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.00€
    824.25€ / 100mL
    Risparmia 17.75€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Complete silylation reactions with high reaction rates, even without a catalyst. MSTFA Silylation Reagent is the most volatile trimethylsilyl amide available.
  • N-methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide
  • M 199.1g/mol, Bp 70°C (75 mm Hg), density d20°/4° = 1.11
  • MSTFA: R' = CF3, R″ = CH3
  • The most volatile trimethylsilyl amide available
  • Very strong TMS donor which does not cause any noticeable FID fouling even after long-time measuring series
  • The already good solution characteristics can be improved by addition of submolar quantities of protic solvents (e.g., TFA for extremely polar compounds such as hydrochlorides) or pyridine (e.g., for carbohydrates).
  • Recommended application: carboxylic acids, hydroxy and ketocarboxylic acids, amino acids, amines, alcohols, polyalcohols, sugars, mercaptans and similar compounds with active hydrogen atoms. Even amine hydrochlorides can be silylated directly.
  • Advantages: complete reaction with high reaction rates, even without a catalyst (1–2 % TMCS or TSIM)
  • The by-product of the reaction (N-methyltrifluoroacetamide) features high volatility and short retention time.
Specifica
Descrizione articolo MSTFA
Quantità 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MSTFA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente accuratamente con acqua dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.