Learn More
MSTFA For Gas Chromatography, Chem Lab
Codice prodotto. 15989286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15989286 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15989286 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL00.1375.0010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00€
    118.00€ / 10mL
    Risparmia 133.00€
    52% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Specifica
Quantità 10 mL
Forma fisica Liquid
Colore Yellow
Punto di fusione -10 °C
Punti di ebollizione 47.5 °C
Punto d'infiammabilità 23 °C
Densità 0.969 g/mL
Peso molecolare 257.4 g/mol
Imballaggio Glass bottles
Saggio > 99%
CAS 24589-78-4
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MSTFA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: MSTFA