Learn More
Thermo Scientific™ MSTFA and MSTFA + 1% TMCS Silylation Reagent
Codice prodotto. 11786957 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Componenti standard:
MSTFA
MSTFA + 1% TMCS
Quantità:
10 g
10 x 1 mL ampules
100 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
Pezzo
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti standard Quantità Dimensione della confezione
11786957 MSTFA 10 x 1 mL ampules pezzi 10
11587670 MSTFA 10 g Pezzo
11507680 MSTFA 100 mL Pezzo
11567851 MSTFA + 1% TMCS 10 x 1 mL ampules pezzi 10
11597670 MSTFA 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11786957 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TS48910
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Offer maximum volatility with the Thermo Scientific™ MSTFA and MSTFA + 1% TMCS Silylation Reagent.
Use Thermo Scientific™ MSTFA and MSTFA + 1% TMCS Silylation Reagent for GC analyses of early eluting compounds that would otherwise be obscured in the chromatogram. MSTFA, the most volatile TMS-amide available, and its byproduct N-methyltrifluoroacetamide typically elute with the solvent front, allowing TMS derivatives of small molecules to be analyzed. Addition of Thermo Scientific™ TMCS aids derivatization of amides, secondary amines, and hindered hydroxyls not derivatized by MSTFA alone.
  • Trimethylsilyl donor strength comparable to BSA and BSTFA
  • Reacts to replace labile hydrogens on a wide range of polar compounds with a Si(CH3)3 group
  • Used to prepare volatile and thermally stable derivatives for GC and MS
  • Volatile byproduct, N-methyltrifluoroacetamide, has an even lower retention time than MSTFA
  • Often TMS derivatives of small molecules can be analyzed when derivatized with MSTFA because the byproducts and the reagent itself usually elute with the solvent front
  • Addition of Thermo Scientfic TMCS aids derivatization of amides, secondary amines and hindered hydroxyls not derivatized by MSTFA alone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con GC/MS
Rischi Flammable, Irritant
Conservazione 2°C to 8°C
Quantità 10 x 1 mL ampules
Componenti standard MSTFA
Concentrazione standard 98 to 100%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetamide, 2, 2, 2-trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)-