Learn More
Macherey-Nagel™ Reagente MSTFA
Codice prodotto. 12647735 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 10 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12647735 5 x 10 ml pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12647735 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 701270.510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    473.55€ / pezzi 50
    Risparmia 31.45€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Includes
5 x 10mL vials
Specifica
Quantità 5 x 10 ml
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MSTFA, 5x10 mL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N -methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide (MSTFA)