Learn More
IKA™ MT 40.100 Grinding Chamber
Codice prodotto. 15153129 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15153129 40 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15153129 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0020001173
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00€
    830.00€ / pezzi 100
    Risparmia 185.00€
    18% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The MT 40.100 disposable grinding chamber with a stainless steel beater reduces soft, medium, hard and brittle materials with a Mohs hardness of up to 5 (manganese or apatite: 5 Mohs).
The chamber is made of transparent plastic so grinding tests can be observed at any time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Grinding Chamber
Capacità (sistema metrico) 40 mL