Learn More
Abnova™ MTAP/CEN9q FISH Probe
Codice prodotto. 16013385
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
200 μL
Dimensione della confezione:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16013385 200 μL 200µL
16003385 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16013385 Fornitore Abnova™ N. del fornitore FG0232.200uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Includes
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Descrizione DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
Formato Tube
Da utilizzare con (applicazione) FISH-Ce
ID gene (immissione) 4507
Include DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
Quantità 200 μL
Bersaglio Human
Forma Liquid