Learn More
Abnova™ MTAP/CEN9q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Specifica
Content And Storage | Store at 4°C in the dark. |
---|---|
Descrizione | DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe |
Formato | Tube |
Da utilizzare con (applicazione) | FISH-Ce |
ID gene (immissione) | 4507 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16003385
|
Abnova™
FG0232.100UL |
100 μL |
1475.00€
100µL |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013385
|
Abnova™
FG0232.200UL |
200 μL |
2430.00€
200µL |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Store at 4°C in the dark. | |
Tube | |
4507 | |
Human |
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe | |
FISH-Ce | |
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe | |
Liquid |