missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTBP Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18625682 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18625682 100 μg 100µL
18695704 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18625682 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298002100ul

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

MTBP Polyclonal antibody specifically detects MTBP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene MTBP
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500
Formulazione PBS (pH 7.0)
Alias gene hMTBP, MDM2 (mouse double minute 2)-binding protein, 104kD, Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein (mouse) bindingprotein, 104kDa, mdm2-binding protein, MDM2BP
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MTBP fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, DNA Repair
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 27085
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.