Learn More
Thermo Scientific™ MTBSTFA and MTBSTFA + 1% TBDMCS Silylation Reagent
Codice prodotto. 11527680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Componenti standard:
MTBSTFA
MTBSTFA + 1% TBDMS (N-metil-N-(terz-butildimetilsilil)trifluoroacetammide, terzbutildimetilclorosila
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti standard Dimensione della confezione
11527680 MTBSTFA Pezzo
11597861 MTBSTFA + 1% TBDMS (N-metil-N-(terz-butildimetilsilil)trifluoroacetammide, terzbutildimetilclorosila pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11527680 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TS48920
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Produce stable TBDMS derivatives for GC analysis with the Thermo Scientific™ MTBSTFA and MTBSTFA + 1% TBDMCS Silylation Reagent.
Produce stable TBDMS derivatives for GC analysis with the Thermo Scientific™ MTBSTFA and MTBSTFA + 1% TBDMCS Silylation Reagent. MTBSTFA derivatizes hydroxyl, carboxyl, thiol and primary and secondary amines with typically >96% yields, and the reaction byproducts are volatile and neutral. TBDMS ethers are 104 times more stable to hydrolysis than the corresponding TMS ethers. Addition of Thermo Scientific™ TBDMCS increases silylation potential.
Additional Product Information:
  •  Derivatives have a high molecular concentration at M-57.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con GC
Rischi Irritant
Concentrazione standard 98 to 100%
Conservazione 2°C to 8°C
Quantità 5 mL ampules
Componenti standard MTBSTFA
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MTBSTFA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .