missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTDH Monoclonal Antibody (OTI2H4), TrueMAB™, OriGene

Codice prodotto. 17572943
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17572943 30 μL 30µL
17552943 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17572943 Fornitore Origene Technologies N. del fornitore TA803709S

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

MTDH Monoclonal antibody specifically detects MTDH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Specifica

Antigene MTDH
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI2H4
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene MTDH
N. accesso geni Q86UE4
Alias gene 2610103J23Rik; 3D3; 3D3/Lyric; AEG1; AEG-1; astrocyte elevated gene 1; astrocyte elevated gene-1 protein; AV353288; D8Bwg1112e; LYRIC; LYRIC/ MTDH; LYRIC/3D3; lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein; Metadherin; metastasis adhesion protein; MTDH; Protein LYRIC
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 70-582 of human MTDH produced in SF9 cell.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 30 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 92140
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forma Liquid
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.