Learn More
R&D Systems™ MTHFR 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18394148 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18394148 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18394148 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore H00004524T02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Linea di prodotti Novus
Bersaglio MTHFR
Sinonimo EC 1.5.1.20, methylenetetrahydrofolate reductase, methylenetetrahydrofolate reductase (NAD(P)H)5,10-methylenetetrahydrofolate reductase (NADPH)
Simbolo del gene MTHFR