missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MTHFR Mouse anti-Human, Clone: 1F7A3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | MTHFR |
---|---|
Clone | 1F7A3 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808655
|
Proteintech
66612-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898645
|
Proteintech
66612-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The protein encoded by this gene catalyzes the conversion of 5,10-methylenetetrahydrofolate to 5-methyltetrahydrofolate, a co-substrate for homocysteine remethylation to methionine. Genetic variation in this gene influences susceptibility to occlusive vascular disease, neural tube defects, colon cancer and acute leukemia, and mutations in this gene are associated with methylenetetrahydrofolate reductase deficiency.Specifica
MTHFR | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MTHFR | |
MTHFR | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
1F7A3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P42898 | |
4524 | |
MTHFR Fusion Protein Ag14970 | |
Primary | |
-20°C | |
MTHFR |