Learn More
Tocris Bioscience™ MTK 458
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18004822
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18004822 50 mg 50mg
18044812 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18004822 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 7980/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.00€
    709.80€ / 50mg
    Risparmia 41.20€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
PINK1 activator
MTK 458 is a brain penetrant PTEN-induced kinase 1 (PINK1) activator. It binds to and stabilizes the active form of PINK1, increasing its activity and activating mitophagy downstream. It mediates clearance of pathogenic α-synuclein and normalizes pS65-Ubiquitin (pUb) in in vivo Parkinson's models. MTK458 is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[(1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenyl]-6-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
CAS 2499962-58-0
Quantità 50 mg
Bersaglio PINK1
Formula molecolare C17H15F3N4
Purezza 0.98