Learn More
MTRF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene MTRF1
Concentrazione 0.15 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16898753
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
11581-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16888753
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
11581-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Mitochondrial peptide chain release factor that directs the termination of translation in response to the peptide chain non-cognate termination stop codons AGG and AGA.
Specifica
Specifica
MTRF1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
O75570, Q8K126
211253, 9617
MTRF1 Fusion Protein Ag2170
Primary
-20°C
MTRF1
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
MRF 1, MRF1, MtRF 1, MTRF1, MTTRF1, RF1
MTRF1
IgG
Antigen Affinity Chromatography