Learn More
IKA™ MTT 100.10 Reusable Grinding Chamber
Codice prodotto. 16298561 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16298561 100 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16298561 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0020019576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    197.00€ / pezzi 10
    Risparmia 16.00€
    7% Sconto
In stock
Reusable grinding chamber equipped with a titanium beater.
  • With titanium beater
  • Used for heavy metal analysis
  • Chamber is made of transparent plastic
  • Allows grinding tests to be observed at any time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Polypropylene
Quantità confezione 10 Pk.
Peso (sistema metrico) 0.516 kg