Descrizione
- Volume: 40 mL
- With titanium beater
Specifica
Specifica
| Product Type | Grinding Chamber |
| Capacità (sistema metrico) | 40 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tube Mill |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Peso (sistema metrico) | 0.395 kg |