Learn More
MTT, TRC
Codice prodotto. 30476394
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476394 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30476394 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM7605055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide
CAS 298-93-1
Formula molecolare C18 H16 N5 S Br
Quantità 5 g
Sinonimo MTT, 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide
InChI Formula InChI=1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].Cc1nc(sc1C)[n+]2nc(nn2c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC Name 2-(3,5-diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-dimethyl-thiazole;bromide
Molecular Weight (g/mol) 414.32
Peso formulazione 413.031