Learn More
Mubritinib, MedChemExpress
Descrizione
Mubritinib (TAK-165) is a potent and selective EGFR2/HER2 inhibitor with an IC50 of 6 nM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mubritinib |
| CAS | 366017-09-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C25H23F3N4O2 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | TAK-165 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (106.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC(C1=CC=C(/C=C/C2=NC(COC3=CC=C(CCCCN4N=NC=C4)C=C3)=CO2)C=C1)(F)F |
| Molecular Weight (g/mol) | 468.47 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only