Learn More
Novus Biologicals™ MUC20 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18541992 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18541992 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18541992 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00200958T01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Bersaglio MUC20
Sinonimo FLJ14408, FLJ53153, KIAA1359mucin-20, MUC-20, mucin 20, cell surface associated, transmembrane mucin MUC20S
Simbolo del gene MUC20