missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
Immunogen sequence: CVRNSLSLRN TFNTAVYHPH GLNHGLGPGP GGNHGAPHRP RWSPNWFWRR PVSSIAMEMS GRNS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 34%, Rat - 27%.
Specifica
Specifica
| Antigene | MUC21 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 0.10 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gene | MUC21 |
| N. accesso geni | Q5SSG8 |
| Alias gene | C6orf205; Epiglycanin; KMQK697; MUC21; MUC-21; mucin 21, cell surface associated; mucin-21; UNQ697/PRO1342 |
| Simboli geni | MUC21 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?
