Learn More
Mucic acid, 98%
Codice prodotto. 10428480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10428480 100 g Plastic bottle 100g
10438480 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10428480 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128041000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 526-99-8 | C6H10O8 | 210.138 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 526-99-8
Formula molecolare C6H10O8
Molecular Weight (g/mol) 210.138
Numero MDL MFCD00004239
InChI Key DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
Sinonimo galactaric acid, mucic acid, 2r,3s,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid, saccharolactic acid, mucicacid, unii-e149j5otif, d-galactaric acid, galactosaccharic acid, galactarate, meso-galactaric acid
PubChem CID 3037582
ChEBI CHEBI:30852
IUPAC Name (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid
SMILES C(C(C(C(=O)O)O)O)(C(C(=O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Mucic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 03, IV, 1292
Indice di Merck 15, 4361
Peso formulazione 210.14
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Fine Crystalline Powder