Learn More
Mucochloric acid, 99% (dry wt.), water <4.0%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11490348
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490348 500 g 500g
11480348 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11490348 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24523.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87-56-9 | Molecular Formula: C4H2Cl2O3 | Molecular Weight: 168.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-56-9
Formula molecolare C4H2Cl2O3
Molecular Weight (g/mol) 168.96
Numero MDL MFCD00006966,MFCD00006966
InChI Key LUMLZKVIXLWTCI-IHWYPQMZSA-N
Sinonimo mucochloric acid, 2,3-dichloromaleic aldehyde acid, kyselina mukochlorova, 2z-2,3-dichloro-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid, 2,3-dichloro-4-oxo-, 2z, aldehydodichloromaleic acid, dichloromalealdehydic acid, unii-5i5877jhiw, kyselina mukochlorova czech, ccris 6597
PubChem CID 2771871
SMILES OC(=O)C(\Cl)=C(\Cl)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Mucochloric acid
Punto di fusione 125°C to 128°C (dried)
Densità 1.85
Punto d'infiammabilità 186°C (367°F)
Note percentuale saggio (dry wt.), water <4.0%
Quantità 500 g
Numero UN UN2923
Beilstein 1705641
Indice di Merck 14,6297
IUPAC Name (Z)-2,3-dichloro-4-oxobut-2-enoic acid
Peso formulazione 168.96
Percent Purity 99%