Learn More
Mucochloric Acid, TRC
Codice prodotto. 30480538
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480538 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30480538 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM79080050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mucochloric Acid
CAS 87-56-9
Formula molecolare C4H2Cl2O3
Quantità 50 g
Sinonimo (Z)-2,3-Dichloro-4-oxo-2-butenoic Acid, Dichloromalealdehydic Acid, 2,3-Dichloromaleic Aldehyde Acid, Dichloromalealdehydic Acid, α,β-Dichloro-β-formylacrylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C4H2Cl2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2-
SMILES OC(=O)\C(=C(\Cl)/C=O)\Cl
IUPAC Name (Z)-2,3-dichloro-4-oxobut-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 168.96
Peso formulazione 167.9381