Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES
Artikelnummer. 15466584 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 x 5 mL
100 x 11 mL
Packungsgröße:
Pack of 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15466584 100 x 11 mL Pack of 100
15351186 100 x 5 mL Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15466584 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. YT3462
 Restricted Item
Spedizione stimata: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Perform susceptibility testing with a full range of supplies, including this broth, to complement and enhance your Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Perform high-quality susceptibility testing with a complete range of supplies, including Thermo Scientific™ Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES, to complement and enhance your Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
VersaTREK™ and Sensititre products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES
Product Type Microbiology Media
Test Type Microbial Susceptibility
No. per Pack 100
Packaging Type 11 mL/Bottle
Quantity 100 x 11 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.