Learn More
Mulberroside A, TRC
Codice prodotto. 30464752
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464752 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464752 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM79350510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mulberroside A
CAS 102841-42-9
Formula molecolare C26H32O14
Quantità 10 mg
Sinonimo 3-[(1E)-2-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2-hydroxyphenyl]ethenyl]-5-hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, 2,5'-Dihydroxy-4,3'-bis(β-D-glucopyranosyloxy)-trans-stilbene
InChI Formula InChI=1S/C26H32O14/c27-9-17-19(31)21(33)23(35)25(39-17)37-14-4-3-12(16(30)8-14)2-1-11-5-13(29)7-15(6-11)38-26-24(36)22(34)20(32)18(10-28)40-26/h1-8,17-36H,9-10H2/b2-1+/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(\C=C\c3cc(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c3)c(O)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 568.52