Learn More
Multi 7 ions, 10mg/L of each Component, for Ion Chromatography, H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12942235 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12942235 500 mL 500mL
12932235 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12942235 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A 101 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    240.76€ / 500mL
    Risparmia 59.24€
    19% Sconto
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Ions (7 components): F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42
Specifica
Materiale o nome chimico Multi 7 ions
Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42
Forma fisica Liquid
Concentrazione 10 mg/L of each Component
Tipo Multi-component Standard Solution
Elemento F-, Cl-, NO2-, Br-, NO23-, PO43-, SO42
Solvent or Matrix Water
Quantità 500 mL