Learn More
Multi-Anion Standard 1: F-, Cl-, Br-, NO3-, PO4(-3), SO4(-2) @ 100 μg/mL in H2O, VHG™
Codice prodotto. 17957524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17957524 100 mL 100mL
17907334 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17957524 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGICM1100
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Multi-Anion Standard 1: F-, Cl-, Br-, NO3-, PO4(-3), SO4(-2) @ 100 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromide/Chloride/Fluoride/Nitrate/Phosphate/Sulfate
CAS 24959-67-9, 16887-00-6, 16984-48-8, 14797-55-8, 14265-44-2, 14808-79-8
Metodi Ion Chromatography
Nomi componenti o analita Bromide/Chloride/Fluoride/Nitrate/Phosphate/Sulfate
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Water
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bromide 100 μg/mL/Chloride 100 μg/mL/Fluoride 100 μg/mL/Nitrate 100 μg/mL/Phosphate 100 μg/mL/Sulfate 100 μg/mL