Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ M Multi-Channel
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16338167 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Numero di canali:
8
12
Volume (sistema metrico):
0.5 to 10 μL
1 to 20 μL
10 to 300 μL
50 to 1200 μL
Da 10 a 100 μl
Da 20 a 200 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Numero di canali Volume (sistema metrico) unitSize
16338167 12 50 to 1200 μL Pezzo
16328157 8 0.5 to 10 μL Pezzo
16338157 12 0.5 to 10 μL Pezzo
16348157 8 1 to 20 μL Pezzo
16358157 12 1 to 20 μL Pezzo
16368157 8 Da 10 a 100 μl Pezzo
16378157 12 Da 10 a 100 μl Pezzo
16388157 8 Da 20 a 200 μl Pezzo
16398157 12 Da 20 a 200 μl Pezzo
16308167 8 10 to 300 μL Pezzo
16318167 12 10 to 300 μL Pezzo
16328167 8 50 to 1200 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 16338167 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F81059
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
PIPETMAN™ M Multi-Channel is a Bluetooth™-enabled electronic pipette that offers accuracy and precision in both standard and repetitive pipetting modes.
  • Allows accurate and precise pipetting
  • The motorized piston allows for high pipetting reproducibility and accuracy in all modes
  • Associated with TRACKMAN™ Connected and its PipettePilot™ application, PIPETMAN™ M Connected reduces the risk of human error by transferring verifiable pipetting parameters and commands in the pipette
  • Increased functionality
  • The intuitive interface has five pipetting modes for a large number of applications: pipette, repetitive, mix, reverse, and custom
  • Create and transfer up to 10 custom protocols from PIPETMAN™ M Connected Software into your pipette
  • Bluetooth™ connection enables communication with TRACKMAN™ Connected and helps guide you through your protocol telling you where, when, and how much to pipette with real-time interactions
  • Simple and comfortable to use
  • Aspirate and dispense with one click of the push button and eject tips with ease
  • The lightweight and ergonomic design rests comfortably in your hand for maximum pipetting comfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punte compatibili Universal
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blu
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pipette Tip, TRACKMAN™ Connected
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Modello P12X1200M BT
Numero di canali 12
Product Line Pipetman M
Programmabilità Yes
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) 50 to 1200 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipette Tips, TRACKMAN™ Connected
Quantità 1
Warranty 1 Year
Lunghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 32.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.16 in.
Altezza (sistema metrico) 5.5 cm
Requisiti elettrici 3.7 V and 420 mAh (1.55 Wh)
Fit for Purpose Certified Quality