Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Certified Reference Materials (CRMs) are used in ICP Mass Spectroscopy to ensure accuracy, traceability, and reliability of your measurements. They act as calibration benchmarks, guaranteeing that your instrument produces results that are scientifically valid and internationally comparable.
28 components: 10 mg/L each of Ag ; Al ; As ; Ba ; Be ; Ca ; Cd ; Co ; Cr ; Cs ; Cu ; Fe ; Ga ; Hg ; K ; Li ; Mg ; Mn ; Na ; Ni ; Pb ; Rb ; Se ; Sr ; Tl ; U ; V ; Zn.
Equivalent to Agilent ref 8500-6940.
Certified Reference Material (CRM) according to ISO 17025 and ISO 17034.
Each CRM comes with a certificate of analysis that includes uncertainty calculations.
This documentation is critical for audits, method validation, and proving the reliability of your data.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy.