Learn More
Multi-element Ionic Chromatography Cation Standard solution, H2O matrix, Fisher chemical™
Codice prodotto. 12914375 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12914375 100 mL 100mL
12924375 250 mL 250mL
12934375 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12914375 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore CM 1772
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.41€
    137.93€ / 100mL
    Risparmia 67.48€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Multi-element Ionic Chromatography Cation Standard solution containing 4 components; 10mg/kg each of Lithium (Li+), Sodium (Na+), Potassium (K+), Calcium (Ca2+) for Ion Chromatography H2O matrix
Specifica
Materiale o nome chimico Four Components Solution
Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita Lithium, Sodium, Potassium, Calcium
Forma fisica Liquid
Concentrazione 10mg/Kg of each component
Tipo Multi-component Cationic Standard Solution
Elemento Li, Na, K, Ca
Solvent or Matrix Water
Quantità 100 mL