Learn More
Fisher Chemical™ Multi-element standard solution in Water for Ion Chromatography
Codice prodotto. 31034068 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
31034068 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 31034068 Fornitore Fisher Chemical™ N. del fornitore CM 8933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    131.56€ / 100mL
    Risparmia 1.44€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Certified mixture of common anions used to calibrate IC instruments and ensure accurate, traceable results.
  • 6 components: 100 mg/L each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Bromides (Br-) ; Nitrates (NO3-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-).
  • Certified Reference Material (CRM) according to ISO 17025 and ISO 17034.
  • Calibration curves: Multi-element CRMs allow simultaneous calibration for several ions, saving time.
  • Quality control: Certified concentrations with documented uncertainty ensure traceability and reproducibility.
  • Regulatory compliance: Required in environmental, food, and pharmaceutical testing where ion chromatography is used.
  • Convenience: Ready-to-use solutions eliminate the need to prepare and standardize mixtures manually.
  • Each CRM comes with a certificate of analysis that includes uncertainty calculations.
  • This documentation is critical for audits, method validation, and proving the reliability of your data.
Specifica
Quantità 100 mL