Learn More
Velp Scientifica™ MULTI-HS 6/15 Agitatore Magnetico Riscaldante Multiposizione
Codice prodotto. 16685442 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di posizioni:
6
15
Carico campione max:
250 mL/Position
400 mL/Position
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di posizioni Carico campione max Dimensione della confezione
16685442 15 250 mL/Position Pezzo
16675442 6 400 mL/Position Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16685442 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore F20500531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2705.00€
    2625.00€ / pezzi 1
    Risparmia 80.00€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Agitatore magnetico digitale disponibile in 6 e 15 posizioni. Il MULTI-HS presenta caratteristiche esclusive come il timer, il blocco di sicurezza, il motore brushless in grado di garantire il massimo delle prestazioni e della sicurezza.
  • Agitazione e riscaldamento simultaneo di 6 o 15 posizioni
  • Temperatura omogenea fino a 120°C per tutte le posizioni
  • Il motore brushless VELP assicura una lunga durata
  • La tecnologia SpeedServo™ mantiene costante la velocità anche in presenza di variazioni di viscosità
  • La piastra CerAlTop™ garantisce facilità di pulizia e massima resistenza
  • Avviso di piastra calda quando la temperatura della piastra supera i 50°C
  • La funzione di blocco impedisce modifiche involontarie
  • Adatto al lavoro continuo
  • Interfaccia digitale di facile utilizzo
  • Il timer integrato consente di programmare operazioni senza supervisione
  • Un segnale acustico informa quando il conto alla rovescia è terminato
  • Inversione automatica programmabile della direzione di agitazione
  • Garantito da 3 anni di garanzia, previa registrazione del prodotto
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic-coated Aluminum Alloy
Tensione 230 V
Specifiche di sicurezza Hotplate Warnings, Lock Feature, Easy Cleaning, Maximum Resistance
Materiale corpo Plastic, Metal
Requisiti elettrici Yes
Tipo di unità di controllo Digital
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 120°C
Frequenza 50/60 Hz
Tipo Stirring Hotplate
Forma Rectangle
Carico campione max 250 mL/Position
Tipo di spina EU/UK
N. di posizioni 15
Dimensioni contenitore max 0.25 L
Stirring Range 100 to 1000 rpm
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 550 x 240 x 65 mm
Certificazione/Conformità CE Declaration of Conformity
Display Digital