Learn More
ratiolab™ Multi-purpose Beakers with Caps
Codice prodotto. 15772795
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
200 mL
Diameter (Metric) Outside:
43 mm
64 mm
Altezza (sistema metrico):
47 mm
82 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 150
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diameter (Metric) Outside Altezza (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
15772795 30 mL 43 mm 47 mm Sterile pezzi 500
15724002 30 mL 43 mm 47 mm Non-sterile pezzi 1000
15471850 200 mL 64 mm 82 mm Sterile pezzi 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15772795 Fornitore ratiolab™ N. del fornitore 5921174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.00€
    61.67€ / pezzi 500
    Risparmia 31.33€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Multi-purpose beakers with red screw caps.
  • For sampling, transport and storage of solid, semi-solid and liquid samples
Specifica
Colore chiusura Red
Materiale chiusura HDPE
Diameter (Metric) Outside 43 mm
Sterilità Sterile
Quantità 500 Beakers/Bag
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Product Type Sample Cup
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 47 mm