Descrizione
- Con 16 ugelli iniettori
- Metà può essere occupata da altri inserti
Specifica
Specifica
| Product Type | Multi-purpose Mobile Injector |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | G 7804 and G 7883, Narrow-necked laboratory glassware/flasks/volumetrics |
| Include | 16 Jets/clips |
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?