Learn More
Shamrock™ Multi-Purpose Permanent Blank Labels
These permanent blank labels offers universal marking ability with ballpoint pens, pencils and felt pens for easy identification.
Marca:  Shamrock™ SSP-8-1
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11852641
  • 112.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Resistant to water, oil and acids
  • Temperature range from −20° to +121°C
  • Can be used in autoclaves, freezers, refrigerators and ovens
  • 1000 labels per pack
Specifica
Specifica
Autoclavable
Marking, labeling
-20°C to +121°C
Silver
1000/Pk.
38 x 57 mm