Learn More
Globe Scientific Multi-Purpose Sample Cups
Codice prodotto. 31922311
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.25 mL
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
3 mL
4 mL
Quantità:
1000/Pk.
6000/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
pezzi 12000
pezzi 5000
pezzi 6000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità unitSize
31922311 3 mL 6000/Cs. pezzi 6000
31922595 1.5 mL 1000/Pk. pezzi 12000
31922833 0.5 mL 1000/Pk. pezzi 10000
31922523 0.25 mL 1000/Pk. pezzi 10000
31922801 2 mL 1000/Pk. pezzi 10000
31923017 4 mL 1000/Pk. pezzi 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 31922311 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 110911
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For laboratory analyzers
  • Available in a variety of sizes and designed for use on most popular instruments in the industry
  • Polystyrene (PS) sample cups made to the exact specifications of the OEM
  • Provide excellent optical properties
Specifica
Quantità 6000/Cs.
Capacità (sistema metrico) 3 mL
Product Type Sample Cup
Capacità (sistema imperiale) 0.1 oz.
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con (applicazione) For use on the most popular instruments in the industry
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hitachi™ and many other laboratory analyzers