Learn More
Novus Biologicals™ Multi-Species Brain Tissue MicroArray (Normal)
Codice prodotto. 18656556 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 Slides
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18656556 2 Slides pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18656556 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP242038
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 2 Slides
Specie Multi-species
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin