Learn More
Fisherbrand™ Multi-Tube Rack
Codice prodotto. 17181902 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue/Natural
Purple/Natural
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17181902 Blue/Natural Pezzo
17191902 Purple/Natural Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17181902
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Multi Tube Rack is the most flexible tube rack designed for use with a multitude of tube diameters and heights. It holds virtually any brand tube 10 to 30 mm of varying heights.
  • Interchangeable tube rack inserts hold multiple tube sizes firmly in place to assist technicians constantly alternating between sample vessels
  • Tube rack inserts rotate and pivot to an angle position to facilitate more comfortable pipetting and allow better visibility
  • Unique teardrop well design that enables better retention of tubes
  • Alphanumeric grid for quick sample identification and retrieval
  • Ergonomic handles for ease of transporting the rack
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue/Natural
Capacità Tubes (5 to 50 mL)
Materiale Polypropylene
Posizioni 6 and 20
Forma Rettangolare
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubes
Dimensioni (L x P x A) 30.9 x 10.7 x 7.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 30.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 12,2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.2 in.
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Product Type Universal Multi Rack
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm, 17 mm, and 30 mm
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 7.7 cm
Matrice 1 x 6, 2 x 10
Larghezza (sistema metrico) 10.7 cm