Learn More
Velp™ MultiAluBlock™ Block with Four Positions (28 x 30 mm)
Codice prodotto. 15835201 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15835201 Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15835201 Fornitore Velp™ N. del fornitore A00000325
In stock
For use with AREX-6 Hotplate Stirrers with 4 positions for vials Ø28 x h 30 mm.
  • Used to perform numerous reactions reducing time and bench space
  • For use with Velp Series 6 Hotplate Stirrers
  • Interchangable with eachother
Specifica
Diametro (sistema metrico) 28 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Capacità 4 Positions
Tipo Block Base
Warranty 24 Months
Larghezza (sistema metrico) 30 mm
Materiale Aluminum