Learn More
Fisherbrand™ Vassoio per gel multicanale
Codice prodotto. 11893413
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per analisi dei frammenti di restrizione
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11893413 Per analisi dei frammenti di restrizione Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11893413 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore MS15UV15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.10€
    53.88€ / pezzi 1
    Risparmia 24.22€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessorio per elettroforesi orizzontale su gel Sub-Gel Midi-Plus.
  • Measures 150 x 150mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per analisi dei frammenti di restrizione
Tipo Vassoio per gel
Dimensioni gel 150 x 150 mm