Learn More
Buerkle™ MultiDispo Disposable Sampler
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15541731 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
200 mL
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
1000 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
15541731 100 mL 500 mm Non-sterile pezzi 20
15551731 100 mL 500 mm Sterile pezzi 20
15561731 200 mL 1000 mm Non-sterile pezzi 20
15571731 200 mL 1000 mm Sterile pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15541731 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53934440
In stock
Takes samples from multiple layers of sample materials. The Buerkle™ MultiDispo Disposable Sampler is suitable for free-flowing powders and small-grain granulates. Sterile and non-sterile varieties are available.
  • Takes samples from multiple layers of the sample material
  • Suitable for free-flowing powders and small-grain granulates
  • Representative all-layer samples can be emptied directly through the open handle into a sample container
  • Handle opening for emptying is 14mm in diameter
  • Clean room manufactured
  • Sterile varieties are sterilized by gamma rays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sampler
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 3.38 oz.
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm